Przejdź do
MABF917
Przeciwciało anty-CRACC, klon 4G2
clone 4G2, from rat
Synonim(y):
SLAM family member 7, CD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CRACC, Leukocyte cell-surface antigen, Novel Ly9, CD319
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G2, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slamf7 (75345)
General description
34,77 kDa (izoforma 1), 34,87 kDa (izoforma 2), 30,71 kDa (izoforma 3) i 30,61 kDa (izoforma 4).
Członek rodziny SLAM 7 (UniProt Q8BHK6; znany również jako CD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CRACC, Leukocyte cell-surface antigen, Novel Ly9, CD319) jest kodowany przez gen Slamf7 (znany również jako Cs1) (Gene ID 75345) u myszy. CRACC/CS1 należy do 6-członowej rodziny receptorów (SLAM/CD150, Ly-9/CD229, 2B4/CD244, CD84, NTB-A/CD352, CRACC) sygnalizujących cząsteczek aktywacji limfocytów (SLAMF), które ulegają szerokiej ekspresji w komórkach krwiotwórczych. 2B4 i CD48 oddziałują ze sobą, podczas gdy pozostali członkowie rodziny działają jako auto-ligandy, gdzie dwie identyczne cząsteczki na powierzchni dwóch różnych komórek mogą oddziaływać ze sobą jako receptor i ligand. CRACC jest syntetyzowany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-22), którego usunięcie daje dojrzały CRACC z regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 23-224), który zawiera domenę typu V i domenę Ig-podobną typu C2 (a.a. 27-112 i 128-203), a następnie pojedynczą domenę transbłonową (a.a. 225-245) i ogon cytoplazmatyczny (a.a. 246-333). Domena cytoplazmatyczna CRACC zawiera jeden motyw przełączający oparty na tyrozynie immunoreceptorowej (ITSM; 278-TFYSTV-283, numeracja oparta na dojrzałej sekwencji mysiej), który po fosforylacji (pY300) rekrutuje adaptor rodziny SAP EWS-Fli1-activated transcript-2 (EAT-2) do transdukcji sygnału. CRACC może być również fosforylowany na Tyr280. W przeciwieństwie do pY300, pY280 pośredniczy w hamującej funkcji CRACC w komórkach NK. Oprócz komórek NK, dowody wskazują, że CRACC jest również zaangażowany w regulację funkcji komórek B i T.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa.
Ludzka IgG1 znakowana Fc rekombinowana mysia domena zewnątrzkomórkowa CRACC.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia immunobarwionych mysich chłoniaków T BI-141 transfekowanych ekspresją mysiego CRACC, ale nie transfekowanych innymi członkami rodziny SLAM (CD84, 2B4, Ly9, Ly108 lub SLAM) (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję CRACC na powierzchni wielu typów mysich komórek układu odpornościowego, w tym komórek NK, komórek NKT, komórek B, DC, makrofagów i aktywowanych limfocytów T (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia, w połączeniu z króliczym anty-szczurzym IgG, sieciowała powierzchnię komórek CRACC i indukowała podobną fosforylację CRACC w aktywowanych IL-2 komórkach NK od myszy typu dzikiego, myszy z niedoborem SAP lub myszy EAT-2-ERT-double knock (DKO) (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia, w połączeniu z króliczym anty-szczurzym IgG i białkiem A, immunoprecypitowała CRACC z lizatów mysich komórek NK aktywowanych IL-2 (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Przeciwciało anty-CRACC, klon 4G2 jest przeciwciałem przeciwko CRACC do stosowania w cytometrii przepływowej, wpływa na funkcję, immunoprecypitację.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 4G2 reagował z transfekowanymi mysimi chłoniakami T BI-141 wyrażającymi mysie CRACC, ale nie z tymi transfekowanymi innymi członkami rodziny SLAM (CD84, 2B4, Ly9, Ly108 lub SLAM) (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305). Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi czterema splicowanymi izoformami mysiego CRACC zgłoszonymi przez UniProt (Q8BHK6).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1κ w PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected CRACC-positive mouse splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2093MABF929MABF571
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
PE-Cy7
clone
4G2, monoclonal
clone
162, monoclonal
clone
1D3, monoclonal
clone
GK1.5, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Slamf7 (75345)
Gene Information
human ... SLAMF7(57823)
Gene Information
mouse ... Cd84 (12523)
Gene Information
mouse ... Cd4(12504)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF91704055977349627