Przejdź do
MABF2093
Przeciwciało anty-SLAMF7 (CD319), klon 162
clone 162, from mouse
Synonim(y):
SLAM family member 7, CD2 subset 1, CD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CRACC, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, Protein 19A, CD319
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
750,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
162, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, inhibition assay
Citations:
-
750,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
162, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLAMF7(57823)
General description
37,42 kDa obliczone.
Członek rodziny SLAM 7 (UniProt: Q9NQ25; znany również jako SLAMF7, CD2 subset 1, CD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CRACC, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, Protein 19A, CD319) jest kodowany przez gen SLAMF7 (znany również jako CS1, UNQ576/PRO1138) (Gene ID: 57823) u człowieka. SLAMF-7 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które ulega ekspresji w śledzionie, węzłach chłonnych, leukocytach krwi obwodowej, szpiku kostnym, jelicie cienkim, żołądku, wyrostku robaczkowym, płucach i tchawicy. Ekspresja została również wykryta w komórkach szpiczaka mnogiego, komórkach NK, aktywowanych komórkach B i linii komórek NK, ale nie w liniach komórek promielocytowych, B- lub T-. Służy jako receptor na komórkach odpornościowych, w tym na komórkach NK. SLAMF7 pośredniczy zarówno w aktywującym, jak i hamującym wpływie na komórki NK, w zależności od ekspresji adaptora EAT-2. W komórkach pozbawionych EAT-2 pośredniczy w hamowaniu poprzez SHIP-1, który jest rekrutowany przez Tyr 261 SLAMF7. Wykazano, że SLAMF7 jest zaangażowany w fagocytozę hematopoetycznych komórek nowotworowych niezależnie od adaptorów sygnalizujących białko związane z cząsteczką aktywującą limfocyty (SAP), ale zależy od jego zdolności do interakcji z integryną Mac-1 i wykorzystuje sygnały obejmujące motyw ITSM (aa 302-307). SLAMF7 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-22), który jest następnie usuwany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 23-226), krótką domenę transbłonową (aa 227-247) i ogon cytoplazmatyczny (aa 248-335). Opisano siedem różnych izoform SLAMF7, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wykazano, że klon 162 blokuje zwiększoną zdolność ludzkich makrofagów pochodzących z krwi do pochłaniania komórek Raji w odpowiedzi na przeciwciała anty-CD47. (Ref.: Guo, H., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35 (1); 41-51; Chen, J., et al. (2017). Nature 544 (7651); 493-497).
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Rekombinowany fragment białka odpowiadający 204 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego członka rodziny SLAM 7 połączony z ludzkim regionem stałym IgG1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SLAMF7 (CD319) w skrawkach tkanki ludzkiego szpiku kostnego.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła SLAMF7 (CD319) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Bouchon, A., et. al. (2001). J Immunol. 167(10):5517-21).
Wpływa na analizę funkcji: Reprezentatywna partia stymulowała SLAMF7, co skutkowało wzrostem fosforylacji tyrozyny SHIP-1 w komórkach OPM2 i MM1S wyrażających EGFR-CD45. (Guo, H., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(1):41-51).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia zablokowała zwiększoną zdolność ludzkich makrofagów pochodzących z krwi do pochłaniania komórek Raji w odpowiedzi na przeciwciała anty-CD47. (Chen, J., et. al. (2017). Nature. 544(7651):493-497).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated SLAMF7 (CD319) in Immunopreciptation applications (Bouchon, A., et. al. (2001). J Immunol. 167(10):5517-21; Tassi, I., et. al. (2005). J Immunol. 175(12):7996-8002).
Anti-SLAMF7 (CD319), klon 162, nr kat. MABF2093, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa członka rodziny SLAM 7 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, analizie funkcji, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i badaniach inhibicji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 162 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa członka rodziny SLAM 7 (SLAMF7) w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected SLAMF7 (CD319) in human tonsil tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1401786MABF917MABF919
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
162, monoclonal
clone
1B9, monoclonal
clone
4G2, monoclonal
clone
3E11, monoclonal
Gene Information
human ... SLAMF7(57823)
Gene Information
human ... SLAMF7(57823)
Gene Information
mouse ... Slamf7 (75345)
Gene Information
mouse ... Slamf6(30925)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin