MABF929
Anti-CD84/Slamf5 Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Synonim(y):
SLAM family member 5, Leukocyte differentiation antigen CD84, Signaling lymphocytic activation molecule 5, CD84
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd84 (12523)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a reduced CD84 expression on the surface of NK cells from CD45-knockout mice when compared with NK cells from wild-type mice (Guo, H., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):41-51).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected endogenous CD84 on the surface of DX5+CD3 murine splenic NK cells, as well as the exogenously expressed murine CD84 on the surface of transfected BI-141 murine T-cells (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Inflammation & Immunology
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1 .
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1