Przejdź do
MABF715
Przeciwciało anty-CD62L (L-selektyna) (mysz), APC, klon MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
MEL-14, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MEL-14, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
General description
Przeciwciało MEL-14 jest specyficzne dla mysiego CD62L, znanego również jako L-Selektyna, cząsteczki adhezji komórkowej, która ułatwia "toczenie się" limfocytów na aktywowanym śródbłonku naczyniowym i naprowadzanie do żyłek o wysokim śródbłonku (HEV), gdy komórki odpornościowe przenoszą się z krwi do tkanek obwodowych. L-selektyna jest członkiem rodziny cząsteczek selektyn, które działają razem z rodziną cząsteczek adhezyjnych integryn, pośrednicząc w interakcjach leukocytów ze śródbłonkiem. L-selektyna jest charakterystycznie wyrażana przez neutrofile i znajduje się również na limfocytach B, monocytach, granulocytach i na różnych poziomach na komórkach T naiwnych, efektorowych i pamięci. Przeciwciało MEL-14 może być stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD62L na różnych typach komórek odpornościowych. Należy pamiętać, że sama CD62L (L-selektyna) jest również określana w literaturze jako MEL-14.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne Anti-CD62L (L-Selectin) (mysie), APC, klon MEL-14 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD62L (L-Selectin).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF450MABF716MABF717
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF71504053252965807