MABF717
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEL-14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sell(20343)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.