Kluczowe dokumenty
MABF716
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD62L (L-selektyna) (mysz), PE, klon MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
Wybierz wielkość
25 μG
663,00 zł
663,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
663,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
663,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEL-14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sell(20343)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEL-14 jest specyficzne dla mysiego CD62L, znanego również jako L-Selektyna, cząsteczki adhezji komórkowej, która ułatwia "toczenie się" limfocytów na aktywowanym śródbłonku naczyniowym i naprowadzanie do żyłek o wysokim śródbłonku (HEV), gdy komórki odpornościowe przenoszą się z krwi do tkanek obwodowych. L-selektyna jest członkiem rodziny cząsteczek selektyn, które działają razem z rodziną cząsteczek adhezyjnych integryn, pośrednicząc w interakcjach leukocytów ze śródbłonkiem. L-selektyna jest charakterystycznie wyrażana przez neutrofile i znajduje się również na limfocytach B, monocytach, granulocytach i na różnych poziomach na komórkach T naiwnych, efektorowych i pamięci. Przeciwciało MEL-14 może być stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD62L na różnych typach komórek odpornościowych. Należy pamiętać, że sama CD62L (L-selektyna) jest również określana w literaturze jako MEL-14.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD62L (L-Selektyna) (mysie), PE, klon MEL-14 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i Flow do wykrywania CD62L (L-Selektyna).
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.