Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 962,00 zł | |
| 100 tests | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone UCHT1, monoclonal | clone SK7, monoclonal | clone SK7, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal |
| conjugate redFluor® 710 | conjugate violetFluor® 450 | conjugate PE | conjugate PE-Cy7 |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source hamster (Armenian) |
| Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF1759 | 04055977290547 |
| MABF1758 | 04055977290530 |