Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
SK7, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SK7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
General description
Przeciwciało SK7 jest specyficzne dla ludzkiego CD3e, znanego również jako CD3 epsilon, podjednostki 20 kDa kompleksu receptora komórek T, wraz z CD3 gamma i CD3 delta. Te integralne łańcuchy białkowe błony łączą się z dodatkowymi łańcuchami receptora komórek T (TCR), a także łańcuchem CD3 zeta, tworząc kompleks receptora komórek T - CD3. Wraz ze współreceptorami CD4 lub CD8, kompleks ten służy do rozpoznawania antygenów związanych z cząsteczkami MHC na komórkach prezentujących antygen. Interakcje te promują sygnalizację receptora komórek T (aktywację komórek T), indukując proliferację komórek, różnicowanie, produkcję cytokin lub śmierć komórek wywołaną aktywacją. CD3 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju tymocytów do komórek T i na wszystkich dojrzałych komórkach T. Przeciwciało SK7 jest szeroko stosowanym markerem fenotypowym dla ludzkich komórek T. Przeciwciało to może indukować aktywację komórek T w obecności monocytów. Wykazano również, że przeciwciało reaguje krzyżowo z CD3 szympansa. Wiązanie klonu SK7 może być blokowane przez alternatywny klon anty-ludzki CD3, OKT3. Należy wybrać odpowiedni format dla każdego zastosowania.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało anty-CD3 (ludzkie), PE, klon SK7 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD3.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c