Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
145-2C11, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd3E(12501)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information mouse ... Cd3e(12501) |
| biological source hamster (Armenian) | biological source hamster (Armenian) | biological source hamster (Armenian) | biological source hamster |
| conjugate PE-Cy7 | conjugate biotin conjugate | conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate FITC conjugate |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| clone 145-2C11, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c