Przejdź do
MABE1795
Przeciwciało anty-PP4C, klon 7B5
clone 7B5, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein phosphatase 4 catalytic subunit, EC: 3.1.3.16, Pp4, PPP4C, Protein phosphatase X, PP-X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
726,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7B5, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
726,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7B5, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP4C(5531)
General description
35,08 kDa obliczone.
Podjednostka katalityczna fosfatazy serynowo-treoninowo-białkowej 4 (UniProt: P60510; znana również jako EC: 3.1.3.16, PP4C, Pp4, Protein phosphatase X, PP-X) jest kodowana przez gen PPP4C (znany również jako PPP4, PPX) (Gene ID: 5531) u człowieka. Fosfataza białkowa 4 (PP4), wszechobecna fosfataza serynowo-treoninowa, bierze udział w regulacji wielu procesów komórkowych. Działa niezależnie od fosfatazy białkowej 2A (PP2A). PP4 ssaków zawiera dwie podjednostki regulatorowe (R1 i R2), które oddziałują z podjednostką katalityczną (PP4C) i kontrolują jej aktywność. Metylacja na C-końcu leucyny 307 jest krytyczna dla interakcji z podjednostkami regulatorowymi. Kompleksy PP4C-R2 są zaangażowane w składanie organelli, dojrzewanie centrosomu, apoptozę, naprawę DNA i składanie spliceosomów. Odgrywa również rolę w migracji komórek i aktywacji kinazy c-Jun N-końcowej i NF-kappa B. PP4C ma wiele miejsc wiązania jonów metali i może wiązać dwa jony manganu na podjednostkę. (Ref.: Cohen, PTW., et al. (2005). FEBS Lett. 579(15); 3278-3286).
Immunogen
Sprzężony z KLH liniowy rdzeń peptydowy odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu podjednostki katalitycznej ludzkiej fosfatazy serynowo-treoninowo-białkowej 4 (PP4C).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło PP4C w lizacie z mysich fibroblastów NIH3T3 ektopowo wyrażających N-końcowo znakowaną ludzką podjednostkę katalityczną PP4 (PPP4C).(Dzięki uprzejmości dr Stefana Schuechnera i dr Egona Ogrisa, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Anty-PP4C, klon 7B5, nr kat. MABE1795, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce katalitycznej 4 fosfatazy serynowo-treoninowej i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 7B5 specyficznie wykrywa ludzką podjednostkę katalityczną fosfatazy serynowo-treoninowej 4 (PP4C). Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2501259MABE1783MABE1809
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
7B5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
11H12, monoclonal
clone
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
canine, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
yeast, human
Gene Information
human ... PPP4C(5531)
Gene Information
human ... PPP4C(5531)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515), PPP2CB(5516)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)