Merck
MABE1783
Przeciwciało anty-PP2AC alfa/beta, klon 11H12
clone 11H12, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha, Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit beta, PP2A-alpha, PP2A-beta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11H12, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11H12, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Podjednostka katalityczna alfa/beta fosfatazy serynowo/treoninowo-białkowej 2A (UniProt: P67775/P62714; znana również jako EC 3.1.3.16, PP2A-alfa/PP2A-beta) jest kodowana przez gen PPP2CA/PPP2CB (Gene ID: 5515/5516) u człowieka. Fosfataza białkowa 2A (PP2A) jest enzymem o wszechobecnej ekspresji, który przyczynia się do 0,3 do 1% całkowitego białka komórkowego w komórce ssaków i reguluje różne funkcje poprzez defosforylację wielu krytycznych cząsteczek, takich jak Akt, p53, c-Myc, CK2, kinaza S6 i beta-katenina. Jest główną fosfatazą dla białek związanych z mikrotubulami (MAP). PP2A działa jako kluczowy przełącznik komórkowy kontrolujący ważne zdarzenia w komórce, takie jak cykl komórkowy, apoptoza i autofagia. Tłumi sygnały mitogenne i jest sugerowany jako supresor nowotworów. Nieprawidłowa ekspresja i mutacje podjednostek PP2AA i PP2AB są zgłaszane w różnych nowotworach złośliwych u ludzi. PP2A składa się z funkcjonalnego kompleksu heterotrimerycznego, który obejmuje podjednostkę strukturalną (PP2AA), podjednostkę regulatorową (PP2AB) i podjednostkę katalityczną (PP2AC). Podjednostka regulatorowa określa specyficzność substratową. Opisano ponad 20 różnych wymiennych podjednostek regulatorowych, co pozwala mu działać na dużą liczbę substratów. PP2AC ma wiele miejsc wiązania jonów metali i wiąże dwa jony manganu na podjednostkę. Opisano dwie izoformy PP2AC (alfa i beta), które wykazują wysoki stopień homologii. PP2AC alfa ma również dwie izoformy (PP2AC alfa 1 i alfa 2). Wykazano, że izoforma PP2AC alfa 2 jest katalitycznie nieaktywna, ponieważ brakuje jej aminokwasów 193-246.
Zaobserwowano ~ 35 kDa; obliczono 35,58 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej podjednostki katalitycznej fosfatazy białkowej 2A (PP2AC). Sekwencja immunologiczna jest zachowana między izoformami alfa i beta PP2AC.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PP2AC alfa/beta w mysich fibroblastach NIH3T3 ektopowo wyrażających N-końcowo znakowane ludzkie podjednostki katalityczne PP2A (dzięki uprzejmości dr Stefana Schuechnera i dr Egona Ogrisa, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Przeciwciało anty-PP2AC alfa/beta, klon 11H12, nr kat. MABE1783, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko izoformom alfa i beta podjednostki katalitycznej 2A fosfatazy serynowo-treoninowej i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 11H12 wykrywa ludzką podjednostkę katalityczną alfa/beta fosfatazy serynowo-treoninowej 2A (PP2AC alfa i beta). Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PP2AC alpha/beta in A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)