MABE1809
Anti-methyl PP2Ac (L309) Antibody, clone 7C10-C5
Synonim(y):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.59 kDa
observed mol wt ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
yeast, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... PPP2CA(5515)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Immunohistochemistry applications (Leonard, D., et al. (2020). Cell. 181(3); 688-701).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Western Blotting applications (Frohner, I.E., et al. (2020). Sci Signal. 13(616); eaax6490).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2