Przejdź do
MABD83
Przeciwciało anty-SOX10, klon 12H6.1
clone 12H6.1, from mouse
Synonim(y):
SOX-10
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12H6.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12H6.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX10(6663)
General description
Czynnik transkrypcyjny SOX10 koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Sox10 działa jako nukleocytoplazmatyczne białko wahadłowe i jest ważne dla rozwoju grzebienia nerwowego, gleju i obwodowego układu nerwowego. Mutacje w tym genie są związane z chorobą Waardenburga-Shah i Waardenburga-Hirschsprunga.
~55 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SOX10.
Application
Wykryj SOX10 za pomocą tego przeciwciała anty-SOX10, klon 12H6.1 zatwierdzony do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Stem Cell Research
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony supernatant mysiej monoklonalnej IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SK-MEL-28
Evaluated by Western Blot in a SK-MEL-28 cell lysate. Western Blot Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected SOX10 in a 10 µg SK-MEL-28 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402361SAB1409701MABD94
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... SOX10(6663)
Gene Information
human ... SOX10(6663)
Gene Information
human ... SOX10(6663)
Gene Information
human ... SOX12(6666)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
12H6.1, monoclonal
clone
1E6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1A2.1, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABD8304053252939624