Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A2.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A2.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX12(6666)
General description
Członkowie rodziny czynników transkrypcyjnych SOX są szeroko konserwowani i odgrywają ważną rolę we wczesnym rozwoju i są często wykorzystywani jako markery do oceny różnicowania określonych linii komórkowych. SOX-15 (znany również jako SOX-20) jest jądrowym represorem transkrypcji o masie 25 kDa, który należy do grupy G rodziny genów SOX. Sox-15 ulega szerokiej ekspresji w tkankach płodowych i dorosłych, z najwyższym poziomem w płodowym rdzeniu kręgowym, dorosłym mózgu i dorosłym jądrze. Niedawno SOX-15 został zidentyfikowany jako mający kontrolę transkrypcyjną w pluripotencji mysich embrionalnych komórek macierzystych wraz z SOX-2. SOX-15 ulega również ekspresji w mioblastach i reguluje regenerację i różnicowanie mięśni szkieletowych.
~ 36 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu SOX-15.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło SOX-15 w niezróżnicowanych ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych H9.
Przeciwciało anty-SOX-15, klon 1A2.1 jest przeciwciałem przeciwko SOX-15 do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in a undifferentiated H9 human embryonic stem cell lysate. Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SOX-15 in a undifferentiated H9 human embryonic stem cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABD94 | 04053252970580 |