Przejdź do
MABD407
Przeciwciało anty-SIP1, klon 6E5
clone 6E5, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Smad-interacting protein 1, SMADIP1, Zinc finger homeobox protein 1b, Zinc finger E-box-binding homeobox 2, SIP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6E5, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6E5, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
General description
Smad-interacting protein 1 (SIP1, SMADIP1), znane również jako Zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2) i Zinc finger homeobox protein 1b (ZFHX1B, ZFX1B), jest inhibitorem transkrypcji, który wiąże się z sekwencją DNA 5′-CACCT-3′ w różnych promotorach i oddziałuje z aktywowanymi SMAD. Wykazano, że ZEB2 hamuje transkrypcję genu E-kadheryny i indukuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne, program genetyczny kontrolujący migrację komórek podczas rozwoju embrionalnego i gojenia się ran in vitro. Sugeruje się, że ZEB2 przyczynia się do progresji nowotworu, ponieważ wykazano, że chroni komórki przed apoptozą wywołaną uszkodzeniem DNA. Ostatnie badania wykazały, że ZEB2 jest często obserwowany w cytoplazmie w wielu tkankach nowotworowych, co sugeruje, że jego lokalizacja może być regulowana w tkankach prawidłowych i nowotworowych. Mutacje w tym genie są również związane z zespołem Mowata-Wilsona (MWIS), znanym również jako zespół Hirschsprunga.
~220 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające N-końcowi ludzkiego SIP1.
Application
Przeciwciało anty-SIP1, klon 6E5 jest przeciwciałem przeciwko SIP1 do stosowania w western blottingu, ICC i IHC.
Wykazano, że przeciwciało to działa w zastosowaniach immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (Oztas i in., 2010).
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ supernatant w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in a SK-Hep1 cell lysate. 2ug/ml (1:500 dilution) of this antibody detected SIP-1 in a SK-Hep1 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT332AV33694SAB4503710
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
guinea pig, rat, human, rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
6E5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABD40704053252975622