Kluczowe dokumenty
AV33694
Sigma-Aldrich
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało Zeb2, Przeciwciało Zeb2 - przeciwciało anty-ZEB2 produkowane u królików
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
136 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, human, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZEB2(9839)
Opis ogólny
Zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2), znane również jako Sip1, jest białkiem o masie 137 kDa zlokalizowanym w jądrze, gdzie funkcjonuje jako wiążący DNA represor transkrypcji, który oddziałuje z aktywowanymi SMAD. Mutacje w ZEB2 powodują rozwój zespołu Mowata Wilsona.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFHX1B
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Gen ZFHX1B jest członkiem rodziny delta-EF1/Zfh1 dwuręcznych białek palca cynkowego/homeodomeny. ZFHX1B jest silnie transkrybowany na wczesnym etapie w rozwijających się obwodowych i ośrodkowych układach nerwowych myszy i ludzi, we wszystkich neuronalnych regionach mózgów 25-tygodniowych ludzkich płodów i dorosłych myszy oraz w licznych tkankach nieneuronalnych. Gen SMADIP1 (znany również jako SIP1) jest członkiem rodziny delta-EF1 (ZEB1; MIM 189909)/Zfh1 dwuręcznych białek palca cynkowego / domeny. SMADIP1 oddziałuje z aktywowanymi przez receptor SMAD o pełnej długości (patrz MIM 605568) (Verschueren i in., 1999 [PubMed 10400677]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-58 AB056507.1 1-58 59-553 AL118674.1 57-551 554-5558 AB056507.1 553-5557 5559-5583 AI858477.1 1-25 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NVVDTGSETDEEDKLHIAEDDGIANPLDQETSPASVPNHESSPHVSQALL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Verschueren et al.
The Journal of biological chemistry, 274(29), 20489-20498 (1999-07-10)
Activation of transforming growth factor beta receptors causes the phosphorylation and nuclear translocation of Smad proteins, which then participate in the regulation of expression of target genes. We describe a novel Smad-interacting protein, SIP1, which was identified using the yeast
Damian Medici et al.
Nature medicine, 16(12), 1400-1406 (2010-11-26)
Mesenchymal stem cells can give rise to several cell types, but varying results depending on isolation methods and tissue source have led to controversies about their usefulness in clinical medicine. Here we show that vascular endothelial cells can transform into
D R Mowat et al.
Journal of medical genetics, 40(5), 305-310 (2003-05-15)
MWS is a multiple congenital anomaly syndrome, first clinically delineated by Mowat et al in 1998. Over 45 cases have now been reported. All patients have typical dysmorphic features in association with severe intellectual disability, and nearly all have microcephaly
D J Devine et al.
Oncogene, 33(20), 2620-2628 (2013-06-19)
Epithelial-mesenchymal transition is one of the critical cellular programs that facilitate the progression of breast cancer to an invasive disease. We have observed that the expression of N-myc interactor (NMI) decreases significantly during progression of breast cancer, specifically in invasive