Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZEB2(9839)
General description
ZEB2 (Zinc finger E-box-binding homeobox 2), znany również jako Smad-interacting protein 1 (SIP1, SMADIP1) i Zinc finger homeobox protein 1b (ZFHX1B, ZFX1B), jest inhibitorem transkrypcji, który wiąże się z sekwencją DNA 5′-CACCT-3′ w różnych promotorach i oddziałuje z aktywowanymi SMAD. Wykazano, że ZEB2 hamuje transkrypcję genu E-kadheryny i indukuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne, program genetyczny kontrolujący migrację komórek podczas rozwoju embrionalnego i gojenia się ran in vitro. Sugeruje się, że ZEB2 przyczynia się do progresji nowotworu, ponieważ wykazano, że chroni komórki przed apoptozą wywołaną uszkodzeniem DNA. Ostatnie badania wykazały, że ZEB2 jest często obserwowany w cytoplazmie w wielu tkankach nowotworowych, co sugeruje, że jego lokalizacja może być regulowana w tkankach prawidłowych i nowotworowych. Mutacje w tym genie są również związane z zespołem Mowata-Wilsona (MWIS), znanym również jako zespół Hirschsprunga.
Zaobserwowano ~200 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~134 kDa i ~136 kDa Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 136 kDa, ale może być obserwowana przy ~200 kDa z powodu modyfikacji potranslacyjnej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ZEB2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ZEB2 w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło ZEB2 w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło ZEB2 w komórkach Jurkat.
Wykryj ZEB2 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-ZEB2 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, ICC i immunofluorescencji.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Adhesion (CAMs)
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZEB2 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZEB2 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?