Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F3A, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPR78(27201)
General description
Immunogen
Application
Wpływa na funkcjonowanie: Reprezentatywna partia stymulowała mobilność komórek czerniaka myszy B16-F1 na powierzchni pokrytej złotem koloidalnym (Nabi, I.R., et al. (1990). Cancer Res. 50(2):409-414).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zarówno powierzchniową jak i cytoplazmatyczną immunoreaktywność gp78 poprzez fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne nienaruszonych lub utrwalonych MeOH/3% paraformaldehydem i 0,5% Tritonem X-100 przesączonych mysich fibroblastów A31 i komórek naczyniakomięsaka A31M (Niinaka, Y., et al. (1998). Cancer Res. 58(12):2667-2674).
Analiza immunocytochemiczna: Płyn puchlinowy klonu 3F3A immunolokalizował gp78 na powierzchni przylegających komórek czerniaka myszy B16-F1 za pomocą fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego komórek utrwalonych 3% paraformaldehydem (Nabi, I.R., et al. (1990). Cancer Res. 50(2):409-414).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podwyższoną immunoreaktywność gp78 w zamrożonych skrawkach gruczołu sutkowego myszy transgenicznych 235RLF w porównaniu z dopasowanymi wiekowo myszami typu dzikiego (Joshi, B., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(12):8830-8839).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła regulację w dół gp78 za pośrednictwem shRNA w ludzkich komórkach włókniakomięsaka HT-1180 (Fu, M., et al. (2013). Mol. Biol. Cell. 24(8):1153-1162).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenną ekspresję gp78 i transgenu gp78 w gruczołach sutkowych myszy dzikich i transgenicznych. Klon 3F3A wykrył wyższą ekspresję gp78 w przerzutowych komórkach MDA-435 niż w nieprzerzutowych komórkach raka piersi MCF7 (Joshi, B., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(12):8830-8839).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znacznie wyższą ekspresję gp78 w liniach angiosarcoma (ludzki HT-1180 i mysi A31M) niż w liniach fibroblastów (ludzki IMR90 i mysi A31) (Niinaka, Y., et al. (1998). Cancer Res. 58(12):2667-2674).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła gp78 i pasmo ~150 kDa w ekstrakcie z komórek czerniaka myszy B16-F1. Autokrynny czynnik ruchliwości (AMF) konkurował z klonem 3F3A o wiązanie docelowego pasma gp78. Leczenie sialidazą ekstraktu komórkowego zmniejszyło immunoreaktywność przeciwciała wobec gp78 i zniosło wykrywanie pasma ~150 kDa (Nabi, I.R., et al. (1990). Cancer Res. 50(2):409-414).
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity horse, bovine, human, rat, dog, guinea pig, rabbit, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone 3F3A, monoclonal | clone 11G8.1, monoclonal | clone 1CB2, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... GPR78(27201) | Gene Information human ... RCHY1(25898) | Gene Information human ... RNF31(55072) | Gene Information human ... AMFR(267) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC949 | 04054839057151 |