Kluczowe dokumenty
AV42995
Sigma-Aldrich
Anti-AMFR antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Autocrine motility factor receptor, Anti-GP78, Anti-RNF45
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, human, rat, dog, guinea pig, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMFR(267)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego AMFR
Działania biochem./fizjol.
Autokrynny czynnik ruchliwości jest białkiem stymulującym ruchliwość guza wydzielanym przez komórki nowotworowe. AMFR jest glikozylowanym białkiem transmembranowym i receptorem dla autokrynnego czynnika ruchliwości. Receptor, który wykazuje pewne podobieństwo sekwencji do białka nowotworowego p53, jest zlokalizowany na wiodących i końcowych krawędziach komórek rakowych. Gen Makorin ring finger protein-1 (MKRN1) jest wysoce transkrybowanym, zawierającym intron źródłem rodziny bezintronowych genów ssaków kodujących nową klasę białek palca cynkowego. Analizy filogenetyczne wskazują, że gen MKRN1 jest przodkiem założycielem tej rodziny genów (Gray i in., 2000).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FGEVEPSEVEDFEARGSRFSKSADERQRMLVQRKDELLQQARKRFLNK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)