Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1CB2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1CB2, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF31(55072)
General description
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 RNF31 (UniProt Q96EP0; znana również jako białko oddziałujące z HOIL-1, HOIP, białko palca RING 31, białko domeny związanej z ubikwityną między palcami RING) jest kodowana przez gen RNF31 (znany również jako ZIBRA) (identyfikator genu 55072) u człowieka. HOIP jest ligazą ubikwityny E3 z rodziny RING-between-RING (RBR) i jedynym enzymem katalizującym koniugację liniowego łańcucha ubikwityny. HOIP funkcjonuje jako podstawowa ligaza E3 Ub kompleksu regulującego sygnalizację immunologiczną LUBAC (kompleks montażu liniowego łańcucha ubikwityny) składającego się z oksydowanej hemem ligazy ubikwityny IRP2-1 (HOIL-1L), HOIP i związanego z SHANK interaktora domeny RH (Sharpin). Ligazy RBR często istnieją w konformacjach autoinhibicyjnych i wymagają interakcji białko-białko lub modyfikacji potranslacyjnych w celu wywołania zmiany konformacyjnej w celu aktywacji. Zakłócenie interakcji HOIP i HOIL-1L w aktywowanym podtypie komórek B (ABC) chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) indukuje śmierć DLBCL w wyniku zmniejszonej aktywacji NF-κB z powodu inaktywacji HOIP. Z drugiej strony, mutant HOIP K1056R jest odporny na inaktywację przez ubikwitynację HOIP K1056 indukowaną stymulacją TLR4. Ludzki HOIP jest białkiem o masie 1072 a.a., które zawiera region wiążący poliUb (a.a. 1-485), domenę związaną z ubikwityną lub domenę UBA (a.a. 564-615), która pośredniczy w interakcji HOIL-1L/RBCK1, oraz C-końcową domenę determinującą liniowy łańcuch ubikwityny lub domenę LDD (a.a. 910-1072). Ponadto HOIP zawiera trzy palce cynkowe typu RanBP2 (a.a. 299-329, 350-379, 409-438), dwa palce cynkowe typu RING (a.a. 699-747 i 860-909) oraz jeden palec cynkowy typu IBR (a.a. 779-841).
Zaobserwowano ~120 kDa. Obliczono 119,7/57,63/102,5 kDa (izoforma 1/2/3). Pasmo docelowe często pojawia się jako dublet z górnym pasmem reprezentującym ubikwitynowany HOIP. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowana ludzka domena LDD HOIP (RNF31) znakowana GST.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:10 z reprezentatywnej partii wykryło HOIP (RNF31) w wycinku tkanki ludzkiej macicy.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył endogenny HOIP (RNF31) w 60 µg lizatu z komórek HEK293T i dzikiego typu, ale nie HOIP-knockout, Jurkat, a także nadekspresję ludzkiego HOIP znakowanego myc w transfekowanych komórkach HEK293T (dzięki uprzejmości profesora Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japonia).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył endogenny HOIP (RNF31) w 60 µg lizatów komórek ludzkich (Jurkat, K562, U937), ale nie mysich (MEF i Bal17.2), a także nadekspresję ludzkiego HOIP znakowanego myc w transfekowanych komórkach HEK293T (dzięki uprzejmości profesora Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japonia).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył endogenny HOIP (RNF31) w 60 µg lizatu z komórek HEK293T i dzikiego typu, ale nie HOIP-knockout, Jurkat, a także nadekspresję ludzkiego HOIP znakowanego myc w transfekowanych komórkach HEK293T (dzięki uprzejmości profesora Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japonia).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył endogenny HOIP (RNF31) w 60 µg lizatów komórek ludzkich (Jurkat, K562, U937), ale nie mysich (MEF i Bal17.2), a także nadekspresję ludzkiego HOIP znakowanego myc w transfekowanych komórkach HEK293T (dzięki uprzejmości profesora Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japonia).
Wykryj HOIP za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-HOIP (RNF31), klon 1CB2, nr kat. Nr kat. MABE1122, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 1CB2 wykrył pasmo docelowe o masie ~120 kDa tylko w rodzicielskich komórkach Jurkat, ale nie w komórkach HOIP-knock. Klon 1CB2 celuje w epitop w C-końcowej domenie LDD obecnej we wszystkich trzech ludzkich izoformach HOIP (RNF31) zgłoszonych przez UniProt (Q96EP0).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:10 dilution of this antibody detected HOIP in human adrenal gland tissue section.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c