Przejdź do
MABC570
Przeciwciało anty-Sec8/Exoc4, klon 2E12
clone 2E12, from mouse
Synonim(y):
Exocyst complex component 4, Exocyst complex component Sec8, rSec8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E12, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2E12, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EXOC4(60412)
General description
Sec8/Exoc4 jest składnikiem kompleksu egzocyst, który jest wielobiałkowym kompleksem używanym do dokowania pęcherzyków egzocytarnych z miejscami fuzji na błonie plazmatycznej. Kompleks egzocyst jest niezbędny do egzocytozy, która jest procesem, w którym białka, hormony, przekaźniki itp. są transportowane i uwalniane do środowiska zewnątrzkomórkowego. Kompleks egzocyst składa się z EXOC1, EXOC2, EXOC3, EXOC4, EXOC5, EXOC6, EXOC7 i EXOC8. Sec8/Exoc4 wydaje się być ważny dla wiązania pęcherzyków wydzielniczych do określonych regionów błony plazmatycznej. Wydaje się szczególnie ważny w normalnym rozwoju dla wzrostu i zmian morfologicznych, umożliwiając wydzielanie metaloproteinaz macierzy, takich jak MMP2 lub MMP9 w dyskretnych lokalizacjach. Knockdowny wykazują zmniejszoną proliferację komórkową, a także aktywność inwazyjną. Jako taki Sec8/Exoc4 jest również ważny dla wzrostu guza i inwazji, dlatego jest również aktualnym celem terapii przeciwnowotworowej.
~110 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu Sec8/Exoc4.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło Sec8/Exoc4 w komórkach HeLa, A431 i NIH/3T3. DyLight® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Thermo Fisher Scientific.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sec8/Exoc4 w komórkach HeLa traktowanych EXO70 SiRNA (Liu, J., et al. (2007). Molecular Biol. Cell. 18:4483-4492).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sec8/Exoc4 w komórkach B16F1 traktowanych siRNA ukierunkowanym na Sec8 (Zhao, Y., et al. (2013). Dev. Cell. 26:266-278).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sec8/Exoc4 w komórkach HeLa transfekowanych GFP-Exo70 (Liu, J., et al. (2007). Molecular Biol. Cell. 18:4483-4492).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sec8/Exoc4 w szczurzych emreyonicznych neuronach hipokampa (Menchon, S.A., et al. (2011). PLOS ONE. 6(9):e24190 1-11).
To przeciwciało anty-Sec8/Exoc4, klon 2E12 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania Sec8/Exoc4.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Sec8/Exoc4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0023265M1SAB1404961HPA027438
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... EXOC4(60412)
Gene Information
human ... EXOC7(23265)
Gene Information
human ... EXOC7(23265)
Gene Information
human ... EXOC8(149371)
clone
2E12, monoclonal
clone
1D4, monoclonal
clone
1B7, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC57004055977052206