Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0023265M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EXOC7 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-253p, Anti-EX070, Anti-EXO70, Anti-EXOC1, Anti-Exo70p, Anti-YJL085W, Anti-exocyst complex component 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOC7(23265)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EXOC7 jest składnikiem egzocysty, która jest ewolucyjnie konserwowanym oktamerycznym kompleksem białkowym niezbędnym do egzocytozy. Egzocysta celuje w pęcherzyki wydzielnicze w określonych domenach błony plazmatycznej w celu ekspansji powierzchni komórki i wydzielania białka (Zuo i in., 2006 [PubMed 17086175]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
EXOC7 (NP_001013861, 586 a.a. ~ 684 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
Działania biochem./fizjol.
EXOC7 (Exocyst complex component 7) jest głównie zaangażowany w egzocytozę, proces transportu błonowego wewnątrzkomórkowych elementów białkowych, takich jak hormony i neuroprzekaźniki, białka błonowe i lipidy do określonych domen błony plazmatycznej. Egzocytoza odgrywa istotną rolę we wzroście, rozwoju i ustalaniu biegunowości komórek. Podczas egzocytozy bezpośrednio łączy się z błoną plazmatyczną poprzez bezpośrednią interakcję z 4,5-bisfosforanem fosfatydyloinozytolu (PI(4,5)P(2)). Doniesiono również, że interakcja między EXOC7 i PI(4,5)P(2) jest wysoce niezbędna do dokowania i fuzji pęcherzyków wydzielniczych po Golgim.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianglan Liu et al.
Molecular biology of the cell, 18(11), 4483-4492 (2007-09-01)
The exocyst is an evolutionarily conserved octameric protein complex that tethers post-Golgi secretory vesicles at the plasma membrane for exocytosis. To elucidate the mechanism of vesicle tethering, it is important to understand how the exocyst physically associates with the plasma
Shu-Chan Hsu et al.
International review of cytology, 233, 243-265 (2004-03-24)
Exocytosis is an essential membrane traffic event mediating the secretion of intracellular protein contents such as hormones and neurotransmitters as well as the incorporation of membrane proteins and lipids to specific domains of the plasma membrane. As a fundamental cell