Kluczowe dokumenty
SAB1404961
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EXOC7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
2-5-3p, DKFZp686J04253, EX070, EXO70, EXOC1, Exo70p, FLJ40965, FLJ46415, YJL085W
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOC7(23265)
Opis ogólny
EXOC7 is a component of the exocyst, which is an evolutionarily conserved octameric protein complex essential for exocytosis. The exocyst targets secretory vesicles at specific domains of the plasma membrane for cell surface expansion and protein secretion (Zuo et al., 2006 [PubMed 17086175]).[supplied by OMIM
Immunogen
EXOC7 (NP_001013861, 586 a.a. ~ 684 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
Zastosowanie
Monoclonal Anti-EXOC7, (C-terminal) antibody produced in mouse is suitable for indirect ELISA and western blot assays.
Działania biochem./fizjol.
EXOC7 (Exocyst complex component 7) is mainly involved in the exocytosis, a membrane trafficking process of intracellular protein elements such as hormones and neurotransmitters, membrane proteins and lipids to specific domains of the plasma membrane. Exocytosis plays a vital role in the cellular growth, development and cell polarity establishment. During exocytosis, it directly connects with the plasma membrane through its direct interaction with phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)). It has also been reported that the interaction between EXOC7 and PI(4,5)P(2) is highly essential for the docking and fusion of post-Golgi secretory vesicles.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianglan Liu et al.
Molecular biology of the cell, 18(11), 4483-4492 (2007-09-01)
The exocyst is an evolutionarily conserved octameric protein complex that tethers post-Golgi secretory vesicles at the plasma membrane for exocytosis. To elucidate the mechanism of vesicle tethering, it is important to understand how the exocyst physically associates with the plasma
Shu-Chan Hsu et al.
International review of cytology, 233, 243-265 (2004-03-24)
Exocytosis is an essential membrane traffic event mediating the secretion of intracellular protein contents such as hormones and neurotransmitters as well as the incorporation of membrane proteins and lipids to specific domains of the plasma membrane. As a fundamental cell