Przejdź do
MABC288
Anty-Folliculina (FLCN), klon przeciwciała 8D9.2
clone 8D9.2, from mouse
Synonim(y):
Folliculin, BHD skin lesion fibrofolliculoma protein, Birt-Hogg-Dube syndrome protein, Folliculin (FLCN)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8D9.2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8D9.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLCN(201163)
General description
Follikulina (FLCN) jest białkiem o wielu możliwych rolach. Folikulina może odgrywać rolę w patogenezie raka nerki poprzez jej związek z dziedzicznym zaburzeniem mieszków włosowych (fibrofolliculomas). Follikulina (FLCN) może być supresorem nowotworów, jednak jest również zaangażowana w generowanie nowotworów jelita grubego i raka nerkowokomórkowego, a wreszcie Follikulina (FLCN) może być zaangażowana w energię i / lub wykrywanie składników odżywczych poprzez szlaki sygnałowe AMPK i mTOR. Mutacje folikuliny (FLCN) powodują zespół Birt-Hogg-Dube, rzadką autosomalną dominującą genodermatozę charakteryzującą się hamartoma mieszków włosowych (fibrofolliculomas), guzami nerek i spontanicznymi zaburzeniami odmy opłucnowej. Folikulina (FLCN) ulega szerokiej ekspresji i jest zlokalizowana zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze, w zależności od warunków zarówno u płodu, jak i osoby dorosłej.
Zaobserwowano ~65 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej folikulinie (FLCN).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło folikulinę (FLCN) w komórkach HeLa.
Alexa Fluor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
Przeciwciało anty-Folliculin (FLCN), klon 8D9.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania Folliculin (FLCN).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folliculin (FLCN) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN209HPA006135MABE1125
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
human (Recombinant)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
8D9.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4A7, monoclonal
Gene Information
human ... FLCN(201163)
Gene Information
human ... TTC8(123016)
Gene Information
human ... FLNC(2318)
Gene Information
human ... CTCFL(140690)
species reactivity
human
species reactivity
horse, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC28804053252983580