Przejdź do
MABC002F
Kontrola ujemna IgG1 myszy, klon Ci4, koniugat FITC
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
944,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
Ci4, monoclonal
Application:
FACS, IF
Citations:
1
944,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Ci4, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Immunoglobulina kurza
Application
Mysz IgG1 sprzężona z fluoresceiną jest przeciwciałem monoklonalnym przeznaczonym do stosowania jako kontrola negatywna w immunofluorescencji i cytometrii przepływowej. Jego zastosowanie umożliwia ocenę niespecyficznego wiązania mysich przeciwciał monoklonalnych sprzężonych z fluoresceiną do składników powierzchni komórek we krwi obwodowej i tkankach.
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE
Cytometria przepływowa i immunofluorescencja - stosować 10 μl bezpośrednio z fiolki na 100 μl krwi pełnej lub 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) lub komórek szpiku kostnego w 100 μl buforu.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z immunoglobuliną kurzą. Nie zaobserwowano reakcji z ludzką powierzchnią komórkową lub składnikami osocza. Może jednak wystąpić pewne wiązanie z receptorami Fc.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina. Sprzężone z fluoresceiną, gotowe do użycia. Przeciwciało jest dostarczane w 1,0 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 6 miesięcy. NIE ZAMRAŻAĆ. Chronić przed światłem.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC006FMABC002HMABC002
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE
conjugate
-
clone
Ci4, monoclonal
clone
GC198, monoclonal
clone
Ci4, monoclonal
clone
Ci4, monoclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
isotype
IgG1
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c