Merck
MABC002H
Kontrola ujemna IgG1 myszy, klon Ci4, koniugat PE
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
Ci4, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Ci4, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Immunoglobulina kurza
Application
Mysz IgG1 sprzężona z fikoerytryną jest przeciwciałem monoklonalnym przeznaczonym do stosowania jako kontrola negatywna w cytometrii przepływowej. Jego zastosowanie umożliwia ocenę niespecyficznego wiązania mysich przeciwciał monoklonalnych sprzężonych z fikoerytryną do składników powierzchni komórek we krwi obwodowej.
SUGEROWANE UŻYCIE
Cytometria przepływowa - użyć 10 μl bezpośrednio z fiolki na 100 μl krwi pełnej lub 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) lub komórek szpiku kostnego w 100 μl buforu.
Przeciwciało monoklonalne mysiej kontroli ujemnej IgG1 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z immunoglobuliną kurzą. Nie zaobserwowano reakcji z ludzką powierzchnią komórkową lub składnikami osocza. Może jednak wystąpić pewne wiązanie z receptorami Fc.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina. Koniugat R-fykoerytryny* gotowy do użycia. Przeciwciało jest dostarczane w 1,0 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C. NIE ZAMRAŻAĆ. Chronić przed światłem przez okres do 6 miesięcy.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c