Przejdź do
MABC006F
Kontrola ujemna IgG2b myszy, klon GC198, koniugat FITC
Mouse IgG2b Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
GC198, monoclonal
Application:
FACS, IF
Citations:
9
1060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
clone
GC198, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Preparat białka I z Neisseria gonorrhoeae.
Application
Mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b z kontrolą ujemną zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej i immunofluorescencji.
Mysz IgG2b sprzężona z FITC jest przeciwciałem monoklonalnym przeznaczonym do stosowania jako kontrola negatywna w cytometrii przepływowej. Jego zastosowanie umożliwia ocenę niespecyficznego wiązania mysich przeciwciał monoklonalnych ze składnikami powierzchni komórek we krwi obwodowej i tkankach.
SUGEROWANE UŻYCIE
Cytometria przepływowa - użyć 10 μl bezpośrednio z fiolki na 100 μl krwi pełnej lub 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 μl buforu.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Isotype Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z białkiem błony zewnętrznej niektórych szczepów Neisseria gonorrhoeae. Nie zaobserwowano reakcji z ludzką powierzchnią komórkową lub składnikami osocza. Może jednak wystąpić pewne wiązanie z receptorami Fc.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina. Sprzężone z fluoresceiną, gotowe do użycia. Przeciwciało jest dostarczane w 1,0 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8oC, przez okres do 6 miesięcy. NIE ZAMRAŻAĆ. Chronić przed światłem.
OSTRZEŻENIE
Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0301MABC006MABC002F
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
GC198, monoclonal
clone
C5.9, monoclonal
clone
GC198, monoclonal
clone
Ci4, monoclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohsen Emadedin et al.
Cell journal, 19(1), 159-165 (2017-04-04)
Nonunion is defined as a minimum of a 9-month period of time since an injury with no visibly progressive signs of healing for 3 months. Recent studies show that application of mesenchymal stromal cells (MSCs) in the laboratory setting is
Narges Labibzadeh et al.
Cell journal, 18(3), 302-309 (2016-09-08)
Nonunion is defined as a minimum of 9 months since injury without any visible progressive signs of healing for 3 months. Recent literature has shown that the application of mesenchymal stromal cells is safe, in vitro and in vivo, for
Leila Satarian et al.
Journal of ophthalmic & vision research, 12(1), 58-64 (2017-03-17)
To examine the safety of a single intravitreal injection of autologous bone Marrow Mesenchymal stem cells (MSCs) in patients with advanced retinitis pigmentosa (RP). A prospective, phase I, nonrandomized, open-label study was conducted on 3 eyes of 3 volunteers with
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC006F04053252316258