Przejdź do
MAB5260
Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów, klon 27/21
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
60 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
27/21, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
21
5050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
27/21, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Immunogen
2.5 S forma mysiego NGF.
Application
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów, klon 27/21, zostało zatwierdzone do stosowania w teście ELISA do wykrywania czynnika wzrostu nerwów.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
NGF jest białkiem neurotroficznym, które jest syntetyzowane przez tkanki docelowe neuronów wrażliwych na NGF. NGF działa na neurony współczulne i czuciowe, a także na neurony cholinergiczne podstawnego przodomózgowia. Sugeruje się, że NGF jest zaangażowany w neuropatologię choroby Alzheimera (Hefti & Weiner, 1986). W obwodowym układzie nerwowym NGF odgrywa rolę w rozwoju neuropatii autonomicznych i czuciowych (Anand i in., 1991).
Przeciwciało specyficznie reaguje z podjednostką beta NGF od myszy, zarówno w formie 2,5S, jak i 7S.
Reaktywność krzyżowa z ludzkim NGF wynosi 60-90% reaktywności z mysim NGF
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Liofilizowana z 0,02 M buforu fosforanowego, 0,25 M NaCl z 0,1% azydkiem sodu. Rozpuścić w 1 ml sterylnej wody destylowanej.
Preparation Note
Liofilizowane przeciwciało jest stabilne, jeśli jest przechowywane w suchym miejscu w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze 4°C w stanie niezmienionym, ale szczelnie zamkniętym przez 6 miesięcy; nie zamrażać i nie rozmrażać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB5260ZAB5583AB9040
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, rat, mouse, bovine
species reactivity
human, rat, bovine, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
rat, human, mouse
clone
27/21, monoclonal
clone
27/21, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Micera et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 35(5), 650-656 (2005-05-19)
Nerve growth factor (NGF) and nerve growth factor receptor (NGFR) expressions have been found to be increased in sub-conjunctival scarring. The aim of this study was to investigate the in vitro effects of NGF on some pro-fibrogenic properties of human
Scott E Counts et al.
Journal of neurochemistry, 113(3), 649-660 (2010-02-06)
Degeneration of locus coeruleus (LC) noradrenergic forebrain projection neurons is an early feature of Alzheimer's disease. The physiological consequences of this phenomenon are unclear, but observations correlating LC neuron loss with increased Alzheimer's disease pathology in LC projection sites suggest
Virginia Protto et al.
Hippocampus, 29(10), 891-904 (2019-03-15)
Diabetes induces early sufferance in the cholinergic septo-hippocampal system, characterized by deficits in learning and memory, reduced hippocampal plasticity and abnormal pro-nerve growth factor (proNGF) release from hippocampal cells, all linked to dysfunctions in the muscarinic cholinergic modulation of hippocampal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB5260-60UG04053252318757