MAB5260Z
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone 27/21, azide free
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NGF, MAB5260
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
27/21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2