Przejdź do
AB9040
Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów, pro
serum, Chemicon®
Synonim(y):
proNGF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
15
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Immunogen
Rekombinowane białko z mysiego proNGF.
Application
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, pro jest przeciwciałem przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów do stosowania w IP, WB, IH.
Western blot: 1:250-1:500. Reaguje z pasmami 30 kD i 32 kD.
Immunohistochemia: 1:250 na zamrożonych skrawkach.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z proNGF.
Physical form
Surowica królicza. Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1532SPAB1532PMAB5260Z
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bernadette Rogez et al.
Veterinary pathology, 57(4), 507-519 (2020-05-01)
Accumulating data highlight the role of neurotrophins and their receptors in human breast cancer. This family includes nerve growth factor (NGF) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF), both synthetized as proneurotrophins (proNGF and proBDNF). (pro)NGF and (pro)BDNF initiate their biological effects
Sam Faulkner et al.
Oncotarget, 7(19), 28488-28497 (2016-04-14)
The precursor for nerve growth factor (proNGF) is expressed in some cancers but its clinicopathological significance is unclear. The present study aimed to define the clinicopathological significance of proNGF in thyroid cancer. ProNGF expression was analysed by immunohistochemistry in two
Fangfang Gao et al.
Scientific reports, 8(1), 8135-8135 (2018-05-29)
The neurotrophic tyrosine kinase receptor TrkA (NTRK1) and its ligand nerve growth factor (NGF) are emerging promoters of tumor progression. In lung cancer, drugs targeting TrkA are in clinical trials, but the clinicopathological significance of TrkA and NGF, as well
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB904004053252625084