Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3CSP03, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja: 2 μg/mg lizatu białkowego Immunohistochemia (mrożona i parafinowa): 2-4 μg/ml przez 30 minut w RT. Barwienie tkanek utrwalonych w formalinie wymaga gotowania skrawków tkanek w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0, przez 10-20 minut, a następnie chłodzenia przez 20 minut w temperaturze RT.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat |
| clone 3CSP03, monoclonal | clone 4-1-18, monoclonal | clone 3D9.3, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c