Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
QCRL-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
Immunogen
Application
Immunocytochemia: 1:20 - 1:50 na utrwalonych paraformaldehydem (0,5% w PBS) lub utrwalonych 70% metanolem preparatach cytospin (Hipfner i in., 1999).
Immunohistochemia na utrwalonych w formalinie skrawkach zatopionych w parafinie po odzyskaniu antygenu przez ogrzewanie mikrofalowe w cytrynianie (Wright i in., 1998).
Cytometria przepływowa: rozcieńczenie 1:20 na komórkach utrwalonych w 0,5% paraformaldehydzie w PBS przez 30 minut, a następnie anty-mysi FITC (zablokować i przemyć roztworem zawierającym 0,1% Tween) (Hipfner i in., 1994).
Immunoprecypitacja (Hipfner i in., 1994; 1996).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
fosfoglikoproteiny ulegającej nadekspresji w różnych ludzkich liniach komórkowych i nowotworach opornych na wiele leków
i nowotworach (Cole i wsp., 1992; Hipfner i wsp., 1994, 1996, 1999; Wright i wsp., 1998). Nie reaguje krzyżowo z mysim mrp1 lub ludzkim MDR1, MDR3,
MRP2, MRP3, MRP4, MRP5 lub MRP6.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone QCRL-1, monoclonal | clone QCRL-1, monoclonal | clone MC57, monoclonal | clone F4, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity hamster, human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using cultured HeLa cells or HepG2 human hepatocellular carcinoma cells, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunoblotting: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB4100 | 04053252666551 |