MAB4163
Anti-MDR1 Antibody, extracellular human specific Pgp, clone MC57
clone MC57, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MC57, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry on paraffin sections
Functional Experiments
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2