Merck
SAB4200775
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw glikoproteinie(MDR), mysie monoklonalne
clone F4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Białko oporności wielolekowej 1, Członek 1 podrodziny B kaset wiążących ATP, P-glikoproteina 1
Wybierz wielkość
100 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1521
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1521
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
hamster, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-P-Glikoproteina (MDR), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy F4 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Białko oporności wielolekowej 1 (MDR1) należy do nadrodziny transporterów ABC wiążących adenozynotrifosforan (ATP). Ulega wszechobecnej ekspresji w nerkach, jelitach, łożysku, wątrobie, nadnerczach, barierze krew-mózg (BBB), łożysku i jądrach.
Specyficzność
Przeciwciało przeciwko P-glikoproteinie (MDR), mysie monoklonalne rozpoznaje epitop zlokalizowany w N-końcowym regionie P-glikoproteiny (Pgp), w trzeciej zewnątrzkomórkowej pętli cząsteczki, znanej również jako białko ABCB1. Przeciwciało specyficznie wykrywa P-glikoproteinę MDR1, ale nie rozpoznaje MDR3. Anti-P-Glycoprotein (MDR) reaguje krzyżowo z P-glikoproteiną MDR1 pochodzenia ludzkiego i chomiczego.
Immunogen
mieszaniny ludzkich i chomiczych komórek opornych na leki oraz surowych błon plazmatycznych.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-glikoproteinowe (MDR), mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunocytochemii
  • immunohistochemii
  • komórkowym teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • cytometria przepływowa (FACS)
  • test radioimmunologiczny na powierzchni komórki (RIA)
Działania biochem./fizjol.
Białko oporności wielolekowej 1 (MDR1) funkcjonuje jako zależna od adenozynotrifosforanu (ATP) pompa wypływowa. Bierze również udział w wydalaniu niektórych ksenobiotyków i chroni komórki przed toksynami. Gen MDR1 ulega nadekspresji w różnych typach nowotworów, w tym w białaczkach, chłoniakach, szpiczakach, raku piersi, raku jajnika, nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST), niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC), raku jajowodu, okrężnicy, nerki i tarczycy. Nadekspresja genu MDR1 odgrywa ważną rolę w wywoływaniu oporności wielolekowej w chemioterapii nowotworów, powodując wysoką oporność komórek nowotworowych na szeroką gamę leków przeciwnowotworowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xing-Duo Dong et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 843829-843829 (2022-03-15)
The KRAS-G12C inhibitor ARS-1620, is a novel specific covalent inhibitor of KRAS-G12C, possessing a strong targeting inhibitory effect on KRAS-G12C mutant tumors. Overexpression of ATP-binding cassette super-family B member 1 (ABCB1/P-gp) is one of the pivotal factors contributing to multidrug
Multidrug resistance in breast cancer: a meta-analysis of MDR1/gp170 expression and its possible functional significance
Trock B J, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 89(13), 917-931 (1997)
Overexpression of ABCB1 Transporter Confers Resistance to mTOR Inhibitor WYE-354 in Cancer Cells
Wang J, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 21(4), 1387-1387 (2020)
Meng Zhang et al.
Frontiers in oncology, 10, 1219-1219 (2020-08-15)
Multidrug resistance (MDR) is a major challenge in the treatment of tumors. It refers to cancer cells become resistant to not only the therapeutic drug, but also cross-resistant to multiple drugs with distinct structures and mechanisms of action when they
ATP hydrolysis-dependent multidrug efflux transporter: MDR1/P-glycoprotein.
Kimura Y, et al.
Current Drug Metabolism, 5(1), 1-1 (2004)