Przejdź do
IM37
Anty-MMP-9 (Ab-3) mysie mAb (56-2A4)
liquid, clone 56-2A4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-żelatynaza B, anty-żelatynaza 92 kDa, anty-matrycowa metaloproteinaza 9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
56-2A4, monoclonal
Species reactivity:
human, rabbit, rat, guinea pig
Application:
Citations:
11
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
56-2A4, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rabbit, rat, guinea pig
should not react with
hamster, mouse, bovine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP9(4318)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje zarówno utajone, jak i aktywne formy MMP-9 o masie ~92 kDa i ~83 kDa.
Rozpoznaje ~92 kDa utajone i ~83 kDa aktywne formy MMP-9 w tkance raka piersi.
To mysie mAb anty-MMP-9 (Ab-3) (56-2A4) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, skrawkach parafinowych do wykrywania MMP-9 (Ab-3).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 626-644 ludzkiego MMP-9
Application
Skrawki mrożone (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (1 g/ml)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM buforze fosforanu sodu, 0,1% BSA, pH 7,0
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Białko MMP-2 (nr kat. PF023 lub PF037)
Kontrola pozytywna
Białko MMP-9 (nr kat. PF024 lub PF038) lub tkanka raka piersi
Other Notes
Cottam, D.W. i Rees, R.C. 1993. Intl. J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Okada, Y., et al., 1992. J. Biol. Chem.267, 21712.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M.M. Gottesman. Vol. 1, 99.
To przeciwciało nie reaguje z MMP-1, MMP-2, MMP-3 lub MMP-13. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB13415MABT171IM33
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Gene Information
human ... MMP2(4313)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, rabbit, rat, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, rat, mouse, human
clone
56-2A4, monoclonal
clone
GE-213, monoclonal
clone
4A3, monoclonal
clone
42-5D11, monoclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinichiro Fujimoto et al.
Journal of the American College of Cardiology, 52(23), 1847-1857 (2008-11-29)
This study sought to evaluate the feasibility of noninvasive detection of matrix metalloproteinase (MMP) activity in experimental atherosclerosis using technetium-99m-labeled broad matrix metalloproteinase inhibitor (MPI) and to determine the effect of dietary modification and statin treatment on MMP activity. The
Fábio Montico et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 296(11), 1758-1767 (2013-10-10)
The influence of senescence and hormone replacement on the onset of pathologic processes in the prostate is not yet fully understood. The aim was to identify the immunoreactivity and protein levels of molecules involved in cell proliferation, tissue remodeling and
Satoru Ohshima et al.
Journal of the American College of Cardiology, 55(12), 1240-1249 (2010-03-20)
Technetium-99m-labeled matrix metalloproteinase inhibitor (MPI) was used for the noninvasive assessment of matrix metalloproteinase (MMP) activity in atherosclerotic plaques after minocycline (MC) intervention. MMP activity in atherosclerosis contributes to plaque instability. Some antimicrobial agents may attenuate MMP activity. Atherosclerotic lesions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IM37-100UG07790788053796