Przejdź do
EI3
Przeciwbólowe
Inhibitor of papain, trypsin and plasmin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Quality level:
2500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwbólowe,
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
shipped in
dry ice
General description
Antipain jest znany z regulowania liczby aberracji chromosomalnych powodowanych przez zależny od fazy S czynnik alkilujący N-metylo-N′-nitro-N-nitrozoguanidynę. Może również zmniejszać wiązanie jądrowe kompleksu receptora estrogenowego w komórkach nowotworowych piersi MCF-7.
Application
Antipain został użyty w teście mikroprzepływowym.
Biochem/physiol Actions
Typ inhibitora: Inhibitory proteazy
Physical form
Liofilizowany bez konserwantów.
Właściwości: Rozpuszczalny w H2O, metanolu i DMSO (roztwór podstawowy: 10 mM). Stabilny w temperaturze -20°C.
Mechanizm działania: Tworzenie adduktu hemicetalowego między grupą aldehydową inhibitora a aktywną seryną proteinazy.
Spektrum inhibicji: W mniejszym stopniu hamuje papainę, trypsynę i plazminę. Bardziej specyficzny dla papainy i trypsyny niż leupeptyna. Siła hamowania przeciwbólowego jest 100-krotnie wyższa niż w przypadku elastatinalu.
Jasnożółty proszek; materiał jest izolowany z hodowanych pożywek mikroorganizmów. Podobnie jak w przypadku wielu z tych związków, są one z natury zbyt niestabilne, aby zapewnić wysokie standardy czystości. Nie można zagwarantować jednorodności tych związków, z wyjątkiem ich specyficznej aktywności hamującej.
Preparation Note
Przechowywać w stanie suchym w temperaturze -20ºC przez okres do 18 miesięcy. Rekonstytuowany produkt przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20ºC przez okres do 9 miesięcy. Nie rozmrażać i nie zamrażać ponownie.
Analysis Note
pH 1% roztworu wodnego: 5.2
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17822317822011004646001
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Antipain-mediated suppression of X-ray-induced chromosomal aberrations in human lymphocytes
Afzal, et al.
Carcinogenesis, 10(7), 1193-1196 (1989)
Tumor-associated macrophage-derived exosomal miR21-5p promotes tumor angiogenesis by regulating YAP1/HIF-1alpha axis in head and neck squamous cell carcinoma
Yan Q, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 81(1), 1-23 (2024)
Protease inhibitor antipain reduces nuclear binding of estrogen-receptor complex in MCF-7 breast tumor cells
Umans RS, et al.
Carcinogenesis, 5(10), 1355-1357 (1984)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EI304053252508844