Przejdź do
178223
Przeciwbólowy, Dihydrochloride
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Synonim(y):
Antipain, Dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44N10O6 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
RTECS - YV9350800
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O)CCCN=C(N)N)C(CCCN=C(N)N)C=O.[H+].[H+]
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI key
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
General description
Inhibitor proteazy aldehydu peptydyloargininowego wytwarzany przez promieniowce. Inhibitor endopeptydaz zależnych od Ca2+. Posiada specyficzność podobną do Leupeptyny (Nr kat. 108975). Hamuje trypsynopodobne proteazy serynowe, papainę i niektóre proteazy cysteinowe (IC50 = 300 µM).
Odwracalny inhibitor proteaz wytwarzany przez promieniowce. Hamuje katepsynę A i B, a także papainę i trypsynopodobne proteazy serynowe. Działa poprzez tworzenie adduktu hemiacetalowego między grupą aldehydową inhibitora a aktywną proteinazą. Skuteczny w zakresie stężeń od 1 do 100 µM.
Skuteczne stężenie: 1-100 µM.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 300 µM przeciwko trypsynopodobnym proteazom serynowym, papainie i niektórym proteazom cysteinowym; Skuteczne stężenie: 1-100 µM
Główny cel
proteazy serynowe podobne do trypsyny, papaina i niektóre proteazy cysteinowe
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 1 tygodnia w temperaturze 4°C lub do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lyupina, Y.V., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 304, 23.
Ichikawa, S., et al. 1985. J. Reprod. Fertil.73, 385
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Suda, H., et al. 1972. J. Antibiot. (Tokyo) 25, 263.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17822011004646001520222
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥80% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, ethanol: sparingly soluble, hexane: insoluble
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwbólowy, Dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
178223-10MG04055977223118