Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 ea | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026Szczegóły
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ITGA1(3672)
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Cell Structure
Packaging
Preparation Note
Środki ostrożności
Brak dostępnych danych na temat toksyczności biologicznej barwnika CyQuant GR™. Odczynnik ten wiąże się z kwasami nukleinowymi i jako taki powinien być traktowany jako potencjalny mutagen, który może powodować raka i dziedziczne uszkodzenia genetyczne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Z roztworem podstawowym DMSO należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością, ponieważ DMSO może ułatwiać przedostawanie się cząsteczek organicznych do tkanek.
Other Notes
Beta Integrin Array Plate: (PN: 90600) One 96-well plate with 12 strips. Each strip contains one well each of the mouse anti-beta integrin monoclonal antibodies: (beta1, beta2, beta3, beta4, beta6, alphaVbeta5, and alpha5beta1), and one goat anti-mouse negative well. See the Beta Integrin plate layout on the insert data sheet.
4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL
CyQuant GR Dye: (Part No. 90132) Two vials - 75 μL each
Assay Buffer: (Part No. 90601) Two bottles - 100 mL each
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method fluorometric |
| Gene Information human ... ITGA1(3672) | Gene Information human ... ITGA1(3672) | Gene Information human ... ITGA1(3672) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. P05106, P05556, P08648, P16144, P18564, P56199, P05107, P13612, P26006, P06756, P17301 | UniProt accession no. P05106, P05107, P05556, P06756, P08648, P13612, P16144, P17301, P18564, P26006, P56199 | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM535 | 04053252281860 |