Kluczowe dokumenty
ECM530
Sigma-Aldrich
Zestaw macierzy adhezji komórkowej za pośrednictwem integryny α, kolorymetryczny
This assay can substitute for FACS analysis & is useful for screening human adherent cells for cell surface integrins or for monitoring in vitro cell differentiation or genetic modification of cells.
Wybierz wielkość
1 EA
3430,00 zł
3430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
3430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell based assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... ITGA1(3672)
Opis ogólny
Wprowadzenie
Adhezja komórek odgrywa główną rolę w komunikacji i regulacji komórkowej oraz ma fundamentalne znaczenie w rozwoju i utrzymaniu tkanek. Rodzina receptorów na powierzchni komórek, integryn, pośredniczy w przyłączaniu komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Integryny są cząsteczkami heterodimerowymi zawierającymi podjednostkę alfa i beta glikoproteiny transbłonowej, które są ze sobą niekowalencyjnie związane (1-2). W przeszłości przeciwciała były wykorzystywane do określania profili integryn w komórkach poprzez immunoprecypitację, immunofluorescencję, immunoblotting i cytometrię przepływową. Metody te są czasochłonne, pracochłonne lub wymagają zaawansowanego sprzętu.
Zestaw 11330 Alpha Integrin-Mediated Cell Adhesion Array został zaprojektowany jako ekonomiczna, wydajna metoda identyfikacji integryn na powierzchni komórek. Format zestawu wykorzystuje 12 x 8-dołkowe wymienne paski w ramce płytki dla wygody i elastyczności w projektowaniu testów. Test Integrin-Mediated Cell Adhesion Array można wykonać w ciągu 1-2 godzin, zapewniając szybki, ilościowy test do charakterystyki ekspresji powierzchniowej integryn alfa.
Ponadto Chemicon nadal oferuje liczne produkty do badania migracji, inwazji i adhezji, w tym:
- Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array (ECM531)
- Zestaw Combo do oznaczania adhezji komórek za pośrednictwem integryn alfa/Beta (ECM532)
- QCM 8μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM510)
- QCM 5μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM512)
- QCM 96-dołkowy test migracji komórek chemotaksji 3μm (ECM515)
- QCM 96-dołkowy test inwazji komórek (ECM555)
- 24-studzienkowe systemy do badania migracji i inwazji komórek
- CytoMatrix Paski do badania adhezji komórek (pokryte białkiem ECM)
- QuantiMatrix Zestawy ELISA białka ECM
Zasada testu
Test CHEMICON Alpha Integrin-Mediated Cell Adhesion Array wykorzystuje mysie przeciwciała monoklonalne generowane przeciwko ludzkim integrynom/podjednostkom alfa (alfa1, alfa2, alfa3, alfa4, alfa5, alfaV i alphavbeta3), które są unieruchomione na płytce mikromiareczkowej pokrytej kozim przeciwciałem przeciw mysim. Płytka jest następnie używana do wychwytywania komórek wyrażających te integryny na ich powierzchni komórkowej; studzienki pokryte kozim przeciwciałem przeciw mysim są dostarczane jako negatywna kontrola testu. Każdy pasek (łącznie 8 dołków) składa się z 7 dołków pokrytych przeciwciałami integrynowymi i jednego dołka z kontrolą ujemną (patrz układ płytki na stronie 3). Komórki eksperymentalne są wysiewane na pokryte podłoże i inkubowane. Następnie niezwiązane komórki są wypłukiwane, a przylegające komórki są utrwalane i barwione. Względne przyleganie komórek jest określane za pomocą odczytów absorbancji.
Dodatkowe informacje o monoklonalach zawartych w zestawie:
* mysie anty-alfa 1 [CD49a], klon FB12, (Hu)
* Mysz anty-alfa 2 [CD49b], klon P1E6, (Hu)
* Mysz anty-alfa 3 [CD49c], klon P1B5, (Hu)
* Mysz anty-alfa 4 [CD49d], klon P1H4. (Hu, Prim)
* Mysz anty-alfa 5 [CD49e], klon P1D6, (Hu)
* Mysz anty-alfa V [CD51], klon P3G8, (Hu)
* Mysz anty-alfa V/Beta 3 [CD51/CD61], klon LM609, (Hu, Bov, Por, Av, Can, Chk, Mky, Rb)
Zastosowanie
Test ten może zastąpić analizę FACS i jest przydatny do badania ludzkich komórek adherentnych pod kątem obecności integryn na powierzchni komórek lub do monitorowania różnicowania komórek in vitro lub modyfikacji genetycznej komórek.
Zestaw 11330 Alpha Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit może być stosowany do oceny obecności lub braku specyficznych integryn na powierzchni komórek. Test ten może zastąpić analizę FACS (3) i jest przydatny do badania ludzkich komórek adherentnych pod kątem obecności integryn na powierzchni komórek lub do monitorowania różnicowania komórek in vitro lub modyfikacji genetycznej komórek.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Research Category
Cell Structure
Opakowanie
96 studni
Komponenty
Alpha Integrin Array Plate: (PN: 90599) One 96-well plate with 12 strips. Each strip contains one well each of the mouse anti-alpha integrin monoclonal antibodies: (alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, alpha5, alphaV, alphavbeta3), and one goat anti-mouse negative well. See the plate layout on product insert.
Cell Stain Solution: (Part No. 90144) One 20 mL bottle.
Extraction Buffer: (Part No. 90145) One 20 mL bottle.
Assay Buffer: (Part No. 90601) One 100 mL bottle.
Przechowywanie i stabilność
Płytki eksperymentalne i kontrolne mogą być przechowywane w temperaturze od 2° do 8°C w torebce foliowej aż do upływu ich terminu ważności. Niewykorzystane paski można umieścić z powrotem w torebce w celu przechowywania. Należy upewnić się, że środek osuszający pozostaje w woreczku, a woreczek jest bezpiecznie zamknięty.
Środki ostrożności
- Barwnik komórkowy zawiera niewielkie ilości fioletu krystalicznego, substancji toksycznej, która może powodować raka i dziedziczne uszkodzenia genetyczne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
- Bufor ekstrakcyjny zawiera alkohol. Unikać spożycia wewnętrznego.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana-João Rodrigues et al.
Biochimica et biophysica acta, 1803(10), 1154-1163 (2010-07-20)
Ataxin-3 (ATXN3) is a widely expressed protein that binds to ubiquitylated proteins, has deubiquitylating activity in vitro and is thought to modulate substrate degradation through the ubiquitin-proteasome pathway. Expansion of a polyglutamine tract in ATXN3 causes Machado-Joseph disease, a late-onset