Przejdź do
DR1075
Mysz anty-TARDBP mAb (2E2-D3)
liquid, clone 2E2-D3, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko wiążące DNA anty-TAR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2E2-D3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2E2-D3, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL)
Paraffin Sections (5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko TARDBP o masie ~45 kDa.
Rozpoznaje białko TARDBP ~45 kDa w komórkach A431 i HeLa oraz ludzkiej tkance mięśniakomięsaka gładkokomórkowego.
To mysie mAb anty-TARDBP (2E2-D3) jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii, skrawkach parafinowych do wykrywania TARDBP.
Immunogen
Rekombinowany ludzki TARDBP o pełnej długości (aa 1-261), wyrażony jako białko fuzyjne GST.
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (5 mikrog/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,7.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki A431, ludzka tkanka mięśniakomięsaka gładkokomórkowego, komórki HeLa
Other Notes
Ilieva, E,V., et al. 2010. Free Radic. Biol. Med.48, 1302.
Wils H, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. U SA107 3858.
Foulds, P,G., et al. 2009. Acta Neuropathol.118 647.
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ST1613NE1040OP145
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PLTP(5360)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
2E2-D3, monoclonal
clone
3C7, monoclonal
clone
2F3-G4, monoclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
DR1075-100UG04055977226058