Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F3-G4, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLTP(5360)
General description
Immunogen
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (5 g/ml)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HeLa, ludzka tkanka raka jajnika
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem® | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - | description Supplied by Roar Biomedical, Inc. |
| clone 2F3-G4, monoclonal | clone polyclonal | clone 6A1Q1, monoclonal | clone - |
| Gene Information human ... PLTP(5360) | Gene Information human ... PLTP(5360) | Gene Information human ... PLTP(5360) | Gene Information human ... PLTP(5360) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, human | species reactivity - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?