Merck
OP145
Mysz anty-MDM2 (Ab-5) mAb (4B2C1.11)
liquid, clone 4B2C1.11, Calbiochem®
Synonim(y):
Ligaza białkowa anty-ubikwityny, białko wiążące anty-p53, anty-murynowy podwójny chromosom minutowy-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4B2C1.11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4B2C1.11, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL, chemiluminescence)
Immunofluorescence (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction,
Paraffin Sections (2.5 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko MDM2 o masie cząsteczkowej ~90 kDa (pozorna MW).
Rozpoznaje białko MDM2 o masie cząsteczkowej ~90 kDa (pozorna MW) w komórkach A549 i MCF-7 oraz tkance raka piersi.
To mysie mAb anty-MDM2 (Ab-5) (4B2C1.11) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunofluorescencji, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania MDM2 (Ab-5).
Immunogen
Człowiek
rekombinowany ludzki MDM2
Application
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescencja)
Immunofluorescencja (2,5 g/ml)
Immunoprecypitacja (1 g/reakcja, patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 50% glicerolu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki A549 lub MCF7 lub tkanka raka piersi
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Marchetti, A., et al. 1995. J. Pathol.175, 31.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO J.10, 1565.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Carpentieri et al.
Cell death & disease, 6, e1974-e1974 (2015-11-13)
Current hypothesis suggest that tumors can originate from adult cells after a process of 'reprogramming' driven by genetic and epigenetic alterations. These cancer cells, called cancer stem cells (CSCs), are responsible for the tumor growth and metastases. To date, the
Paula M Hauck et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(11), 1598-1607 (2017-08-09)
Metastasis of cancer cells to distant organ systems is a complex process that is initiated with the programming of cells in the primary tumor. The formation of distant metastatic foci is correlated with poor prognosis and limited effective treatment options.
Weijia Cai et al.
Nature communications, 10(1), 5800-5800 (2019-12-22)
p53 acetylation is indispensable for its transcriptional activity and tumor suppressive function. However, the identity of reader protein(s) for p53 acetylation remains elusive. PBRM1, the second most highly mutated tumor suppressor gene in kidney cancer, encodes PBRM1. Here, we identify
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP145-100UG04055977224627