Przejdź do
CBL57
Przeciwciało przeciwko hormonowi adrenokortykotropowemu, NT, klon 57
clone 57, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ACTH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
57, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
-
2800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
57, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Przeciwciało to reaguje z ACTH w fazie stałej, zarówno wychwyconym jako część kanapki, jak i zaadsorbowanym jako antygen w fazie stałej i jako takie nadaje się do opracowywania testów w surowicy
Przeciwciało jest również reaktywne na utrwalonej w formalinie tkance zatopionej w parafinie i dlatego nadaje się do immunocyto-chemii.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko hormonowi adrenokortykotropowemu, N-koniec, klon 57 zostało zatwierdzone do stosowania w teście ELISA, IH(P) do wykrywania hormonu adrenokortykotropowego.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla Synacthen (1-24 ACTH) i nie wykazuje reakcji krzyżowej z CLIP (ACTH 17-39). Przeciwciało ma stałą powinowactwa większą niż 10E11 L/mol.
REAKTYWNOŚĆ KRZYŻOWA ZE ZNANYMI GATUNKAMI: Pozytywna z N-końcowym peptydem ACTH szczura.
Physical form
Format: Oczyszczony
Monoklonalny jest prezentowany jako 1 mg w 1 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 10 mM azydek sodu. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do użycia w konkretnym zastosowaniu.
Other Notes
Zastępuje: CBL58
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3853MABC1032MAB1072
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, rat
species reactivity
-
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
57, monoclonal
clone
AC-40, monoclonal
clone
11E3.9, monoclonal
clone
1C8, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CBL5704053252275425