Przejdź do
MAB1072
Przeciwciało przeciw erytropoetynie, klon 1C8
clone 1C8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
erythropoietin, Epoetin, epoetin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1C8, monoclonal
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
1
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1366
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
1C8, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
34 kDa (glikozylowany)
Erytropoetyna (Epo) jest glikoproteiną składającą się z jednego 165-aminokwasowego jednołańcuchowego polipeptydu z dwoma wewnętrznymi wiązaniami dwusiarczkowymi. Po całkowitej glikozylacji masa cząsteczkowa Epo wynosi około 34 kDa. Normalnie wytwarzana przez wątrobę i nerki, Epo jest głównym regulatorem produkcji czerwonych krwinek poprzez stymulowanie podziału i różnicowania komórek progenitorowych erytroidalnych szpiku kostnego w odpowiedzi na niedokrwistość i niedotlenienie.
Immunogen
Rekombinowana ludzka Epo.
Application
ELISA:
Do oznaczania stężenia Epo w zakresie 2-200 ng/ml. Stosować 5 ug/ml do pokrycia płytki.
Przygotowanie immunosorbentu
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj erytropoetynę za pomocą tego przeciwciała przeciw erytropoetynie, klon 1C8, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IF i WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ludzką erytropoetyną (Epo).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Produkowany przez nerki lub wątrobę dorosłych ssaków oraz przez wątrobę płodów lub noworodków ssaków.
Evaluated by Western Blot on Mouse kidney lysates.
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected glycosylated EPO on 10 µg of Mouse kidney lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2531SAB1305804SAB1305773
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
1C8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB107204053252266386