Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
QBEnd/10, monoclonal
species reactivity
human, monkey
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
electron microscopy: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1λ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD34(947)
General description
Immunogen
Application
Analiza sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS): Reprezentatywna partia została użyta do sortowania komórek CD34+ ze szpiku kostnego. (de Bock, C.E., et. al. (2012). Leukemia. 26(5):918-26).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła CD34 w zastosowaniach immunofluorescencji (Miki, T., et. al. (2010). Mol Cancer Res. 8(5):665-76).
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła CD34 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Fina, L., et. al. (1990). Blood. 75(12):2417-26).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD34 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Engler, J.R., et. al. (2012). PLoS One. 7(8):e43339; Fina, L., et. al. (1990). Blood. 75(12):2417-26).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD34 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (de Bock, C.E., et. al. (2012). Leukemia. 26(5):918-26; Fina, L., et. al. (1990). Blood. 75(12):2417-26).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD34 w zastosowaniach Western Blotting (Fina, L., et. al. (1990). Blood. 75(12):2417-26).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected CD34 in human kidney tissue sections.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source human |
| clone QBEnd/10, monoclonal | clone polyclonal | clone 581, monoclonal | clone - |
| species reactivity human, monkey | species reactivity rat, human | species reactivity - | species reactivity - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| Gene Information human ... CD34(947) | Gene Information human ... CD34(947) | Gene Information human ... CD34(947) | Gene Information human ... CD34(947) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL496-I-100UL | 04054839577093 |
| CBL496-I-25UL | 04054839577109 |