Kluczowe dokumenty
SRP3282
Sigma-Aldrich
SCD34 LIGAND HUMAN    
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Hematopoietic progenitor cell antigen CD34
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
70.0-80.0 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
CD34 jest szeroko stosowany jako marker molekularny do identyfikacji, izolacji i manipulacji hemopoetycznymi komórkami macierzystymi i progenitorowymi. CD34 może funkcjonować jako regulator adhezji komórek krwiotwórczych, pośrednicząc w przyłączaniu komórek macierzystych do komórek zrębu szpiku kostnego lub innych składników szpiku kostnego. Ludzki CD34 o pełnej długości jest białkiem o długości 385 aminokwasów, składającym się z 31 aminokwasowej sekwencji sygnałowej, 74 aminokwasowej domeny cytoplazmatycznej, 21 aminokwasowej domeny transmembranowej i 259 aminokwasowej domeny zewnątrzkomórkowej.
Działania biochem./fizjol.
CD34 jest wysoce glikozylowanym białkiem błonowym typu I, które ulega selektywnej ekspresji na hematopoetycznych komórkach macierzystych i śródbłonku naczyniowym. Rekombinowany ludzki sCD34 jest polipeptydem o długości 258 aminokwasów, zawierającym tylko zewnątrzkomórkową domenę białka CD34 o pełnej długości.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)