Kluczowe dokumenty
SAB5700653
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD34wytwarzane u królików
Synonim(y):
CD34, Cząsteczka CD34, GIG3, MORT1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35
40
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
4.09 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen może odgrywać rolę w przyłączaniu komórek macierzystych do macierzy zewnątrzkomórkowej szpiku kostnego lub do komórek zrębu. To jednoprzebiegowe białko błonowe jest wysoce glikozylowane i fosforylowane przez kinazę białkową C. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 32-290 ludzkiego CD34 (NP_001020280.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)