Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
General description
Immunogen
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia została użyta jako przeciwciało wychwytujące do wykrywania białek kompleksu TCR związanych z epsilonem metodą kanapkową ELISA (Poggi, A., et al. (1996). Int. Immunol. 8(12):1947-1953).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażony ludzki łańcuch CD3 epsilon na powierzchni mysich limfocytów T metodą immunocytochemii flourescencyjnej (Clevers, H., et al. (1988). Eur. J. Immunol. 18(5):705-710).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została wykorzystana do określenia immunoreaktywności błony plazmatycznej i cytoplazmatycznej CD3 w populacjach komórek T i komórkach blastycznych T-ALL za pomocą flourescencyjnej immunocytochemii (Campana, D., et al. (1987). J. Immunol. 138(2):648-655).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła komórki T CD3+ (T3+) w okołogruczołowych agregatach zrębu w zamrożonych wycinkach domacicznych od dawczyń poddanych rutynowym procedurom rozszerzania i łyżeczkowania (Kamat, B.R., and Isaacson, P.G. (1987). Am. J. Pathol. 127(1):66-73).
Wpływa na funkcję: Reprezentatywna partia indukowała powierzchniową ekspresję IL-2R i proliferację ludzkich limfocytów T krwi obwodowej (Van Wauwe, J.P., et al. (1984). J. Immunol. 133(1):129-132).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia została wykorzystana do sortowania komórek aktywowanych fluorescencją (FACS) ludzkich limfocytów CD3+ (Beverley, P.C., and Callard, R.E. (1981). Science. 11(4):329-334).
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected CD3e in 1X10E6 human PBMC.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone UCHT1, monoclonal | clone UCHT1, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source hamster (Armenian) | biological source hamster (Armenian) |
| conjugate unconjugated | conjugate redFluor® 710 | conjugate biotin conjugate | conjugate PE-Cy7 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL150-I | 04055977329582 |