Przejdź do
CBL1360
Przeciwciało anty-CD117, klon ACK2
clone ACK2, Chemicon®, from rat
Synonim(y):
c-kit, SCF Receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ACK2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
8
2770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1284
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
145 kDa
Ta cząsteczka o masie 145 kDa należy do rodziny receptorów kinazy tyrozynowej i jest wyrażana przez większość hematopoetycznych komórek progenitorowych. Interakcja mysiego receptora c-kit i czynnika stalowego promuje proliferację i różnicowanie hematopoetycznych komórek progenitorowych. CD117 jest również wyrażany przez komórki tuczne i odgrywa rolę w sygnalizacji i aktywacji tych komórek.
Application
Cytometria przepływowa: 0,2 μg na 10e6 komórek
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia (zamrożone)
Western blot
Blokowanie wiązania ligandów
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj CD117 za pomocą tego przeciwciała anty-CD117, klon ACK2 zatwierdzony do stosowania w FC, IH, IP, FUNC i WB.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Hematopoietic Stem Cells
Mesenchymal Stem Cells
Biochem/physiol Actions
Specyficznie rozpoznaje mysi CD117, znany jako receptor c-kit, receptor czynnika komórek macierzystych i receptor czynnika stalowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało monoklonalne jest prezentowane w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 10 mM azydek sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka skórna, prawidłowy nabłonek piersi, melanocyty, komórki tuczne i komórki glejowe
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: CBL1360P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2053SAB1412046MABF511
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
ACK2, monoclonal
clone
2C11, monoclonal
clone
1D3, monoclonal
clone
ACK2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
PE
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Hai Zhang et al.
Nature communications, 7, 11358-11358 (2016-04-23)
Smooth muscle sphincters exhibit basal tone and control passage of contents through organs such as the gastrointestinal tract; loss of this tone leads to disorders such as faecal incontinence. However, the molecular mechanisms underlying this tone remain unknown. Here, we
L Sha et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(10), 3840-3849 (2010-06-15)
Gastric and small intestinal circular smooth muscle layers have a transwall resting membrane potential (RMP) gradient that is dependent on release of carbon monoxide (CO) from interstitial cells of Cajal (ICCs). Our aim was to determine whether a RMP gradient
Yao Fei Hu et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 24(12), 2692-2702 (2006-08-26)
Here, we report the first transcriptome for mouse epidermal neural crest stem cells (EPI-NCSC, formerly eNCSCs). In addition, our study resolves conflicting opinions in the literature by showing that EPI-NCSC are distinct from other types of skin-resident stem cells/progenitors. Finally
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CBL136004053252671456