Kluczowe dokumenty
SAB4700750
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-c-Kit
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1284
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1284
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
104D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 104D2 wykrywa zewnątrzkomórkową część protoonkogenu CD117 / c-Kit.
HLDA VI; kod WS C-30.
Immunogen
Komórki megakariocytarne MOLM-1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weina Zhang et al.
Frontiers of medicine, 13(3), 388-397 (2018-09-13)
Collaboration of c-KIT mutations with AML1-ETO (AE) has been demonstrated to induce t(8; 21) acute myeloid leukemia (AML). Targeted therapies designed to eliminate AE and c-KIT oncoproteins may facilitate effective treatment of t(8; 21) AML. Homoharringtonine (HHT) features activity against
Bao Yang et al.
Oncology letters, 14(3), 3825-3831 (2017-09-21)
Myeloid sarcoma (MS) is a localized tumor composed of premature precursors of granulocytic cells, which may occur in any organ and most commonly involves the soft tissue and musculoskeletal system. This malignancy may occur in the presence or absence of